Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
mol wt
antigen 20 kDa (bovine and swine)
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
rat, canine, mouse, human, Psammomys (sand rat), sheep, feline, pig, chicken, bovine
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using enzyme pre-digested, formalin-fixed, paraffin-embedded human tonsil sections, western blot: 1:200 using mouse thymus extract
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CD3E(916)
mouse ... Cd3e(12501)
rat ... Cd3e(315609)
General description
Immunogen
Application
- immunoblotting
- immunofluorescence staining
- immunohistochemistry
- immunohistochemical analysis
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
Still not finding the right product?
Pruebe nuestra Herramienta de selección de productos para limitar sus opciones
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C7930-.2ML | 04061833521373 |