Saltar a
C7515
Cannabidiol
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H30O2
Número CAS:
Peso molecular:
314.46
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
powder
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
drug control
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1c(c(cc(c1)CCCCC)O)C2[C@@H](CCC(=C2)C)C(=C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18?/m0/s1
InChI key
QHMBSVQNZZTUGM-ZENAZSQFSA-N
Biochem/physiol Actions
Not psychoactive in humans.
Other Notes
Major component of marijuana from C. sativa
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cannabidiol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
C7515-100MG04061832283869
C7515-1G04061822372917