Saltar a
C7290
N-Z-Amine® A
suitable for plant cell culture
Sinónimos:
Peptone from casein
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
250 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 97,90
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 181,00
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 298,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
MDL number:
NACRES:
NA.72
UNSPSC Code:
10171502
Form:
powder
US$ 97,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
powder
Quality Segment
nitrogen analysis
~6.5% amino, ~13.1% total
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
General description
N-Z-Amine A is a peptone containing amino acids and peptides derived by the enzymatic hydrolysis of casein protein. N-Z-Amine A may be used as a plant media growth supplement and in microbiological work.
Application
N-Z-Amine® A has been used:
  • as a component in MS media add this for in in vitro shoot multiplication
  • as a component in MS media add this for callus induction
  • as a component in N6-basal medium for immature zygotic embryos culturing
Legal Information
N-Z-Amine is a registered trademark of Kerry Group
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C0626N4767C6835
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
nitrogen analysis
~6.5% amino, ~13.1% total
nitrogen analysis
≥6% amino, ≥11.0% total
nitrogen analysis
-
nitrogen analysis
≥4.3% amino, ≥11.0% total
application(s)
agriculture
application(s)
food and beverages
microbiology
application(s)
-
application(s)
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
C7290-250G04061833512227
C7290-1KG04061833512203
C7290-500G04061833512234