Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 563,00 |
Acerca de este artículo
US$ 563,00
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0130
H × D
26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm)
nominal capacity
50 L (13 gal)
General description
Legal Information
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Nalgene 2318-0130 | manufacturer/tradename Nalgene 2318-0010 | manufacturer/tradename Nalgene 2319-0130 | manufacturer/tradename Nalgene 2318-0065 |
| material low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure | material low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure | material polypropylene , polypropylene spigot and screw closure | material low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| H × D 26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm) | H × D 13 in. (328 mm) × 6 in. (152 mm) | H × D 26 1/2 in. (673 mm) × 14 4/5 in. (376 mm) | H × D 23 1/2 in. (597 mm) × 11 3/8 in. (287 mm) |
| nominal capacity 50 L (13 gal) | nominal capacity 4 L (1 gal) | nominal capacity 50 L (13 gal) | nominal capacity 25 L (6.5 gal) |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C7067-1EA | 04061832614519 |