Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 668,00 |
Acerca de este artículo
US$ 668,00
Nombre del producto
N-Acetyl-Lys-Pro-Arg-7-amido-4-trifluoromethylcoumarin, ≥95% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc3c(OC(=O)C=C3C(F)(F)F)c2
InChI
1S/C29H39F3N8O6/c1-16(41)37-21(6-2-3-11-33)27(45)40-13-5-8-22(40)26(44)39-20(7-4-12-36-28(34)35)25(43)38-17-9-10-18-19(29(30,31)32)15-24(42)46-23(18)14-17/h9-10,14-15,20-22H,2-8,11-13,33H2,1H3,(H,37,41)(H,38,43)(H,39,44)(H4,34,35,36)/t20-,21-,22-/m0/s1
InChI key
UVABJZWXZFWYGH-FKBYEOEOSA-N
General description
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥90% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C6608-10MG | 04061832908250 |