Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 units | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 948,00 |
Acerca de este artículo
Specific activity:
5,000 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli
US$ 948,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlerecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
powder
specific activity
5,000 units/mg protein
mol wt
30 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CASP5(838)
Biochem/physiol Actions
Useful in screening caspase inhibitors, studying enzyme kinetics and regulation, determining target substrates, as well as serving as positive controls in caspase activity assays and Western blot analysis.
Physical form
Powder contains 0.052% ammonium sulfate, 0.158% Tris−HCl, and 0.76% sodium chloride.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1 nmol of the caspase substrate WEHD-pNA to WEHD and p-nitroaniline per hour at pH 7.2 at 37 °C.
1 of 1
Este artículo | ||
|---|---|---|
| Gene Information human ... CASP5(838) | Gene Information human ... CASP4(837) | Gene Information human ... CASP5(838) |
| specific activity 5,000 units/mg protein | specific activity 5,000 units/mg protein | specific activity - |
| form powder | form solution | form - |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
| mol wt 30 kDa | mol wt 30 kDa | mol wt - |
| storage temp. −70°C | storage temp. −70°C | storage temp. - |
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?