C6427
Clindamycin 2-phosphate
aminoglycoside antibiotic
Sinónimos:
Clindamycin 2-dihydrogen phosphate
About This Item
Productos recomendados
Formulario
solid
solubilidad
DMSO: 224 mg/mL at 25 °C
espectro de actividad antibiótica
Gram-positive bacteria
Modo de acción
protein synthesis | interferes
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)NC([C@H](C)Cl)C2O[C@H](SC)[C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34ClN2O8PS/c1-5-6-10-7-11(21(3)8-10)17(24)20-12(9(2)19)15-13(22)14(23)16(18(28-15)31-4)29-30(25,26)27/h9-16,18,22-23H,5-8H2,1-4H3,(H,20,24)(H2,25,26,27)/t9-,10+,11-,12?,13+,14-,15?,16+,18+/m0/s1
Clave InChI
UFUVLHLTWXBHGZ-MWBQRTRKSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Mode of Action: Inhibits protein synthesis in bacterial by binding the 50s ribosomal subunit.
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Lact. - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)