Saltar a
C5429
Z-Arg-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride
Cathepsin B substrate, powder
Sinónimos:
Z-RR-AMC
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 124,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 424,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H39N9O6
Número CAS:
Peso molecular:
621.69
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
MDL number:
US$ 124,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Z-Arg-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride,
form
powder
Quality Segment
impurities
~4% isopropanol
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CC1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)OCc3ccccc3)ccc12
InChI
1S/C30H39N9O6.ClH/c1-18-15-25(40)45-24-16-20(11-12-21(18)24)37-26(41)22(9-5-13-35-28(31)32)38-27(42)23(10-6-14-36-29(33)34)39-30(43)44-17-19-7-3-2-4-8-19;/h2-4,7-8,11-12,15-16,22-23H,5-6,9-10,13-14,17H2,1H3,(H,37,41)(H,38,42)(H,39,43)(H4,31,32,35)(H4,33,34,36);1H
InChI key
HLSNWWKWVKPXKI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CTSB(1508)
mouse ... CTSB(13030)
rat ... CTSB(64529)
General description
Fluorogenic substrate for cathepsin B.
Application
Z-Arg-Arg-7-amido-4-methylcoumarin hydrochloride has been used:
  • as a cathepsin B substrate in zymography analysis of protease in feces extract.[1]
  • in cathepsin B activity assay.
  • as a fluorogenic peptide substrate to determine the matrix metalloproteinase enzyme activity.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
M0938C9521219392
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
solid
form
powder
form
lyophilized solid
Gene Information
human ... CTSB(1508)
mouse ... CTSB(13030)
rat ... CTSB(64529)
Gene Information
human ... CTSD(1509), CTSE(1510)
mouse ... CTSD(13033), CTSE(13034)
rat ... CTSD(171293), CTSE(25424)
Gene Information
-
Gene Information
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
~4% isopropanol
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Cathepsin B is a lysosomal cysteine proteinase with broad specificity. This protocol uses Nα–CBZ–Arg–Arg–7–amido–4–methylcoumarin as the substrate for fluorometric detection of Cathepsin B activity.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
C5429-25MG04061833502112
C5429-5MG04061833502129