Saltar a
C5147
β-Casomorphin Fragment 1-5 hydrochloride
≥97% (HPLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C30H37N5O7
Número CAS:
Peso molecular:
579.64
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
β-Casomorphin Fragment 1-5 hydrochloride, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N2CCCC2C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)N4CCCC4C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C30H37N5O7/c31-22(16-20-10-12-21(36)13-11-20)29(41)34-14-5-9-25(34)28(40)33-23(17-19-6-2-1-3-7-19)30(42)35-15-4-8-24(35)27(39)32-18-26(37)38/h1-3,6-7,10-13,22-25,36H,4-5,8-9,14-18,31H2,(H,32,39)(H,33,40)(H,37,38)
InChI key
PKKIDZFGRQACGB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
β-Casomorphin Fragment 1-5 (BCM5), an opioid receptor agonist, is a member of the β-casomorphin peptide family derived from β-casein. β-casomorphins are used to study their differential effects on processes such as hyperglycemia, oxidative stress, opioid signalling and immunosuppression.
wgk
WGK 3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
C5147-5MG04061832820132