Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 421,00 |
Acerca de este artículo
Número CAS:
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Assay:
~95%
Form:
powder
US$ 421,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
~95%
Quality Segment
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)N[C@@H](COP(O)(O)=O)[C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H72NO6P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-36(39)37-34(33-43-44(40,41)42)35(38)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,34-35,38H,3-28,30,32-33H2,1-2H3,(H,37,39)(H2,40,41,42)/b31-29+/t34-,35+/m0/s1
InChI key
ZQQLMECVOXKFJK-NXCSZAMKSA-N
Biochem/physiol Actions
Putative second messenger of agonist-stimulated sphingomyelin metabolism; may participate in cell regulation and transmembrane signaling.
Other Notes
Contains primarily stearic and nervonic acids.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Product Information Sheet
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C4832-1MG | 04061826738207 |