Saltar a
C4615
Cloricromene
≥98% (HPLC), solid
Sinónimos:
8-Chloro-3-(2-diethylaminoethyl)-7-ethoxycarbonylmethoxy-4-methylcoumarin hydrochloride, AD6
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H26ClNO5 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
432.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
mp
221-222.3 °C
solubility
DMSO: 17 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)COc1ccc2C(C)=C(CCN(CC)CC)C(=O)Oc2c1Cl
InChI
1S/C20H26ClNO5.ClH/c1-5-22(6-2)11-10-15-13(4)14-8-9-16(26-12-17(23)25-7-3)18(21)19(14)27-20(15)24;/h8-9H,5-7,10-12H2,1-4H3;1H
InChI key
CCCZJRFQJNGCCU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Antithrombotic coumarin derivative that inhibits platelet and leukocyte function and suppresses arachidonic acid liberation by interfering with PLA2 activation.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
C4615-5MG04061833269886
C4615-25MG04061833269879