Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 470,00 |
Acerca de este artículo
US$ 470,00
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
mp
180-183 °C (lit.)
solubility
H2O: 5 mg/mL, clear
storage temp.
room temp
SMILES string
CS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2n(cnc12)C3CCCC3
InChI
1S/C10H13N5.CH4O3S/c11-9-8-10(13-5-12-9)15(6-14-8)7-3-1-2-4-7;1-5(2,3)4/h5-7H,1-4H2,(H2,11,12,13);1H3,(H,2,3,4)
InChI key
AJMDRSJHCYQPQI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 5 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: 10 mg/mL, clear (warmed) |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C4479-5MG | 04061832897691 |
| C4479-25MG | 04061832269986 |