Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 5 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 65,60 | |
| 25 g | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 215,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
(CH3)3N(Cl)CH2CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
158.07
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
PubChem Substance ID:
EC Number:
213-666-4
Beilstein/REAXYS Number:
3563994
MDL number:
US$ 65,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleproduct line
BioReagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
cell culture | plant: suitable
application(s)
agriculture
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CCCl
InChI
1S/C5H13ClN.ClH/c1-7(2,3)5-4-6;/h4-5H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
UHZZMRAGKVHANO-UHFFFAOYSA-M
General description
Chlorocholine chloride/Chlormequat Chloride (CCC) is a plant growth regulator. It is an irritant and a skin absorbant.
Biochem/physiol Actions
Chlormequat (Chlorocholine) chloride is a synthetic plant growth regulator that inhibits gibberellin (GA) biosynthesis. It is used to study the mechanisms and effects of gibberellins on plant cell growth and differentiation.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form - | form - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - | application(s) agriculture |
| technique(s) cell culture | plant: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| product line BioReagent | product line - | product line TraceCERT® | product line PESTANAL® |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C4049-25G | 04061833487549 |
| C4049-5G | 04061833491607 |