Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 6 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 156,00 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41100000
US$ 156,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlemanufacturer/tradename
Bel-Art F13205-0001
size
12 in. × 12 in. × 27 in.
General description
Designed to be incinerated along with its contents when full for safer disposal of biohazardous material. The sturdy corrugated cardboard box is supplied with a 1.5 mil HMHD liner to contain liquid waste and is imprinted with the "biohazard" pictogram and instructions in four languages.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Bel-Art F13205-0001 | manufacturer/tradename Bel-Art F13205-0002 | manufacturer/tradename Nalgene 6370-0004 | manufacturer/tradename Nalgene 6370-0005 |
| size 12 in. × 12 in. × 27 in. | size - | size - | size - |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C2798-6EA | 04061832260204 |