Solubility is tested up to 10mg/mL in anhydrous DMSO. Capsazepine should not be reconstituted in aqueous solutions such as water.
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H21ClN2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
376.90
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleNombre del producto
Capsazepine, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1cc2CCCN(Cc2cc1O)C(=S)NCCc3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H21ClN2O2S/c20-16-5-3-13(4-6-16)7-8-21-19(25)22-9-1-2-14-10-17(23)18(24)11-15(14)12-22/h3-6,10-11,23-24H,1-2,7-9,12H2,(H,21,25)
InChI key
DRCMAZOSEIMCHM-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TRPV1(7442), TRPV4(59341)
rat ... Trpv1(83810)
Application
Capsazepine has been used as a transient receptor potential vanilloid-1 (TRPV1) antagonist:
- to study its effect on capsaicin induced extracellular signal-regulated kinase (ERK) phosphorylation[1]
- to study the role of TRPV1 in central terminals on nociception in rats
- for functional characterization of the TRPV1 in bull spermatozoa[2]
Biochem/physiol Actions
Capsazepine is a synthetic analog of capsaicin and a transient receptor potential vanilloid-1 (TRPV1) antagonist.[1] It exhibits anti-proliferative and anti-cancer effects in various cancer types including oral squamous cell carcinoma, non-small cell lung cancer (NSCLC), breast cancer, and prostate cancer cell lines (HSC-3, H460, MDA-231, and PC-3 respectively).[3] Capsazepine recovers impaired lung mechanics during endotoxemia and it may be a potential therapeutic target for acute lung injury (ALI).[4]
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Capsazepine
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C191-25MG | 04061833468883 |
| C191-5MG | 04061835370177 |
-
With respect to product number catalog C191, concentrations below 10 mg/ml can be diluted with water?
1 answer-