Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 741,00 |
Acerca de este artículo
US$ 741,00
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
color
white
solubility
DMSO: soluble
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)C[C@H](NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(=O)OC)NC(=O)[C@@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(C)C)C(C)C)C(=O)CF
InChI
1S/C32H46FN5O11/c1-17(2)26(30(44)34-19(5)28(42)35-21(23(39)15-33)13-24(40)47-6)37-29(43)22(14-25(41)48-7)36-31(45)27(18(3)4)38-32(46)49-16-20-11-9-8-10-12-20/h8-12,17-19,21-22,26-27H,13-16H2,1-7H3,(H,34,44)(H,35,42)(H,36,45)(H,37,43)(H,38,46)/t19-,21-,22-,26-,27-/m0/s1
InChI key
ANTIWMNLIROOQF-IREHUOSBSA-N
Gene Information
human ... CASP2(835)
mouse ... CASP2(12366)
rat ... CASP2(64314)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% | assay ≥90% (TLC) | assay ≥90% (TLC) | assay ≥90% (TLC) |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source synthetic (organic) | biological source - |
| Gene Information human ... CASP2(835) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?