Saltar a
C1245
CLK1 (129-end), active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Sinónimos:
CLK/STY, STY
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Specific activity:
170-230 nmol/min·mg
Assay:
≥70% (SDS-PAGE)
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Segment
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
170-230 nmol/min·mg
mol wt
~66 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... CLK1(1195)
Biochem/physiol Actions
CLK/STY is a member of the CDC2-like (or LAMMER) family of dual specificity protein kinases. The phosphorylated serine/arginine-rich (SR) proteins involves in the pre-mRNA processing and releasing through nucleus into nucleoplasm. CLK/STY, which could phosphorylates the specific SR proteins, such as ASF/SF2, may directly regulates the activity and compartmentalization of SR splicing factors.
Physical form
Supplied in 50 mM Tris-HCl, pH 7.5, with 150 mM NaCl, 0.2 5mM DTT, 0.1 mM EGTA, 0.1 mM EDTA, 0.1 mM PMSF, and 25% glycerol.
Legal Information
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
C1245-10UG04061837753305