Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
100 ea | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 39,10 |
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41103032
Manufacturer/tradename:
Nalgene 5045-0000
Material:
polystyrene
US$ 39,10
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
polystyrene
manufacturer/tradename
Nalgene 5045-0000
color
white
General description
Colored disks fit into the recessed tops of Nalgene cryogenic vials. The system allows color-coding of vials for quick visual identification. Cut out top facilitates handling of vials with forceps. Flat surface permits writing.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene | material polystyrene |
| manufacturer/tradename Nalgene 5045-0000 | manufacturer/tradename Nalgene 5045-0004 | manufacturer/tradename Nalgene 5045-0003 | manufacturer/tradename Nalgene 5045-0005 |
| color white | color green | color blue | color red |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Color Coders for Nalgene® cryogenic vials
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?