Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Nombre del producto
Z-Phe-Leu,
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1ccccc1)NC(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C23H28N2O5/c1-16(2)13-20(22(27)28)24-21(26)19(14-17-9-5-3-6-10-17)25-23(29)30-15-18-11-7-4-8-12-18/h3-12,16,19-20H,13-15H2,1-2H3,(H,24,26)(H,25,29)(H,27,28)
InChI key
IBOXOGVHBFUSFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay >98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white | color white to off-white | color white | color white |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C1141-1G | 04061826682081 |
![[D-Ala2]-Leucine enkephalin ≥97% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/205/481/4fd123c0-14c7-4f90-8bdc-9e54a4bea7f1/640/4fd123c0-14c7-4f90-8bdc-9e54a4bea7f1.png)