Saltar a
C1046
Silicone sponge closures
size 38 mm
Sinónimos:
Closures for Vials, Silicone Closures, Sponge Closures
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
10 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 435,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
US$ 435,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
size
38 mm
compatibility
for use with 500-1000 mL Erlenmeyer and shake flasks
General description
Silicone rubber rings with sealed-in silicone sponge filters.
These silicone sponge closures are ideal when working with aerobic cultures; they permit an efficient exchange of gases. They also cut losses due to evaporation in half in comparison to cotton plugs, thus minimizing changes in pH values. They can be dry heat sterilized repeatedly at 180°C and are easy to clean and maintain (reusable).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
C0921CLS2679940CLS2679840
size
38 mm
size
28 mm
size
-
size
-
compatibility
for use with 500-1000 mL Erlenmeyer and shake flasks
compatibility
for use with 125-300 mL flasks.
compatibility
-
compatibility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silicone sponge closures
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)