Saltar a
C0917
Unwire full racks, polyketone
Holds 72 x 13-mm tubes, red
Sinónimos:
moulded rack, test tube rack, Nalgene 5970-0513, benchtop tube storage, tube holder
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 66,80
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 5970-0513
Feature:
Holds 72 x 13-mm tubes
Material:
polyketone
Packaging:
pack of 1 ea
US$ 66,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
polyketone
feature
Holds 72 x 13-mm tubes
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0513
L × W × H
200 mm × 102 mm × 57 mm
color
red
General description
Molded of durable polyketone. Unwire test tube racks have no coating that can chip or peel and permit corrosion. Excellent replacement for wire racks; withstands most lab chemicals. Excellent thermal properties and won′t get brittle in freezers. Grid design allows tubes to be tipped from side to side for clearly marking position. These racks will not float in water baths.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unwire is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
R7891R7266R6016
feature
Holds 72 x 13-mm tubes
feature
Holds 72 x 13-mm tubes
feature
Holds 72 x 13-mm tubes
feature
Holds 72 x 13-mm tubes
material
polyketone
material
polyketone
material
polyketone
material
polyketone
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0513
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0313
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0213
manufacturer/tradename
Nalgene® 5970-0013
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
L × W × H
200 mm × 102 mm × 57 mm
L × W × H
200 mm × 102 mm × 57 mm
L × W × H
200 mm × 102 mm × 57 mm
L × W × H
200 mm × 102 mm × 57 mm
color
red
color
blue
color
yellow
color
white
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Unwire full racks, polyketone
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
C0917-1EA04061832614274