Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 304,00 |
25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 571,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H12N2S
Número CAS:
Peso molecular:
240.32
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
US$ 304,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleBiochem/physiol Actions
BTA-1 is a fluorescent thioflavin-T derivative with 50-fold higher affinity for β-amyloid aggregates.
BTA-1 is a probe for β-amyloid aggregates; fluorescent thioflavin-T derivative; exhibits high affinity for amyloid deposits; displays 50-fold higher affinity than thioflavin-T; selectively stains cerebral plaques and cerebrovascular amyloid deposits in the brains of PS1/APP transgenic mice, as well as Aβ fibrils in postmortem brain tissue obtained from AD patients; crosses the blood brain barrier.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: soluble ~10 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color yellow | color white to off-white | color white to off-white | color white to beige |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?