Saltar a
B8378
2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole
≥99%
Sinónimos:
2-(4-Biphenylyl)-5-(4-tert-butylphenyl)-1,3,4-oxadiazole, Butyl-PBD
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.760,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H22N2O
Número CAS:
Peso molecular:
354.44
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-135-7
Beilstein/REAXYS Number:
1086414
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
US$ 1.760,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
fluorescence
λex 305 nm; λem 364 nm in ethanol
OLED device performance
ITO/DTFD/PBD/Alq3/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 400 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.6 %
  • Turn-On Voltage: 4 V
, ITO/PEDOT:PSS/TPD/PVK:Ir(ppy)3 (6%)/PBD/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 10000 Cd/m2
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)-c2nnc(o2)-c3ccc(cc3)-c4ccccc4
InChI
1S/C24H22N2O/c1-24(2,3)21-15-13-20(14-16-21)23-26-25-22(27-23)19-11-9-18(10-12-19)17-7-5-4-6-8-17/h4-16H,1-3H3
InChI key
XZCJVWCMJYNSQO-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(4-tert-Butylphenyl)-5-(4-biphenylyl)-1,3,4-oxadiazole (PBD) can be used as a hole-blocking material in the fabrication of multilayer polymer light-emitting diodes to enhance the efficiency of the device. It is also used as an additive to fabricate the polyurethane (PU) based bistable nonvolatile memory devices with resistive switching characteristics. By incorporating PBD with PU, device performance showed significant improvement, with increase in ON/OFF ratio by two orders of magnitude and a long retention period of over five hours. PBD is also an organic fluorescent molecule used to prepare plastic scintillators.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
8.18447446424
assay
≥99%
assay
≥96.0% (GC)
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
form
powder
form
crystals
form
solid
OLED device performance
ITO/DTFD/PBD/Alq3/LiF/Al
  • Color: blue
  • Max. Luminance: 400 Cd/m2
  • Max. EQE: 1.6 %
  • Turn-On Voltage: 4 V
, ITO/PEDOT:PSS/TPD/PVK:Ir(ppy)3 (6%)/PBD/Al
  • Color: green
  • Max. Luminance: 10000 Cd/m2
OLED device performance
-
OLED device performance
-
fluorescence
λex 305 nm; λem 364 nm in ethanol
fluorescence
-
fluorescence
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Multilayer polymer light-emitting diodes by blade coating method
Tseng S-R, et al.
Applied Physics Letters, 93(15), 382-382 (2008)
Blue-light-emitting organic electroluminescence via exciplex emission based on a fluorene derivative
Li, F.; et al.
Journal of Physics D: Applied Physics, 37, 1613-1613 (2004)
Development of polymerizable 2-(1-naphthyl)-5-phenyloxazole scintillators for ionizing radiation detection
Seliman AF, et al.
Journal of Material Chemistry C, 3(27), 7053-7061 (2015)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
B8378-5G04061832534268
B8378-100G04061833648407