Saltar a
B7652
Betamethasone 21-phosphate disodium
≥97%, glucocorticoid steroid, powder
Sinónimos:
Betamethasone disodium phosphate, Betamethasone sodium phosphate
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 203,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 485,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H28FNa2O8P
Número CAS:
Peso molecular:
516.40
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
205-797-0
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
powder
US$ 203,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Betamethasone 21-phosphate disodium, ≥97%
sterility
non-sterile
Quality Segment
assay
≥97%
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H](C)[C@]4(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-;;/m0../s1
InChI key
PLCQGRYPOISRTQ-LWCNAHDDSA-L
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
Betamethasone is a corticosteroid with anti-inflammatory and immunosuppressive abilities, used especially where water retention is undesirable. It is applied as a topical cream, ointment, lotion or gel to treat itching (e.g. from eczema). Corticosteroid used to stimulate fetal lung maturation and to decrease the incidence and mortality from intracranial hemorrhage in premature infants
Biochem/physiol Actions
Betamethasone is used to treat neonatal respiratory distress syndrome, and psoriasis.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1068004B1045000S5136
assay
≥97%
assay
-
assay
-
assay
≥99.0%
form
powder
form
-
form
-
form
powder or crystals
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble 100 mg/mL
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Liver,Kidney,Endocrine system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)