Saltar a
B6929
Lys-(des-Arg9, Leu8)-Bradykinin trifluoroacetate salt
≥95%
Sinónimos:
des(Arg10, Leu9)-Kallidin
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 529,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C47H75N13O11
Peso molecular:
998.18
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
US$ 529,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)CNC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@@H]4CCCN4C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C47H75N13O11/c1-28(2)24-33(46(70)71)56-42(66)36-17-10-21-58(36)44(68)34(27-61)57-40(64)32(25-29-12-4-3-5-13-29)54-38(62)26-53-41(65)35-16-9-22-59(35)45(69)37-18-11-23-60(37)43(67)31(15-8-20-52-47(50)51)55-39(63)30(49)14-6-7-19-48/h3-5,12-13,28,30-37,61H,6-11,14-27,48-49H2,1-2H3,(H,53,65)(H,54,62)(H,55,63)(H,56,66)(H,57,64)(H,70,71)(H4,50,51,52)/t30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-/m0/s1
InChI key
AGTPZUQKOYEAOH-MDKUUQCZSA-N
Gene Information
human ... BDKRB1(623)
mouse ... BDKRB1(12061)
rat ... BDKRB1(81509)
Biochem/physiol Actions
B1 bradykinin receptor antagonist.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
B1542B6769SML2988
assay
≥95%
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... BDKRB1(623)
mouse ... BDKRB1(12061)
rat ... BDKRB1(81509)
Gene Information
human ... KNG1 (includes EG:3827)(3827)
Gene Information
-
Gene Information
-
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
B6929-25MG04061833436066