Saltar a
B6766
BME Amino Acids Solution 50×
Without L-glutamine, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sinónimos:
Amino Acids Solution
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
100 mL
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2026desdeCarlos Spegazzini
US$ 101,00
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
12352209
US$ 101,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Fecha estimada de envío26 de mayo de 2026Detalles
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
product line
BioReagent
form
solution
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
BME amino acids solution 50X has been used for embryo culture.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
R713158901CP4707
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | insect: suitable, cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
form
solution
form
liquid
form
liquid
form
liquid
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile; sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
300
Quality Level
300
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)