Saltar a
B6430
Cuentagotas Nalgene® con tapón de rosca
capacity 4 mL, white bottle, white cap
Sinónimos:
bottle dropper, dropper bottles, Dropper container, Dropper flask, Nalgene 2751-9125, dispensing bottle
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
25 ea
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 78,40
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.17
UNSPSC Code:
41121800
US$ 78,40
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
low-density polyethylene , round bottle, white bottle
joint
Joints threaded neck (15-415)
packaging
pack of 25 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 2751-9125
capacity
4 mL
color
white cap
Features and Benefits
  • Los cuentagotas Nalgene® con tapón de rosca son una alternativa a varios dispositivos de pipeteo.
  • La punta garantiza la dispensación precisa de gotas de 40μl (en agua; la viscosidad afecta al tamaño de la gota), dispensadas una gota cada vez.
  • Químicamente resistente a la mayoría de los reactivos.
  • Frascos transparentes de LDPE para facilitar la visualización de las muestras.
  • Cierre a prueba de fugas: evita la pérdida de la muestra.
  • La punta dispensadora de control garantiza un ajuste seguro.
  • Adecuados para utilizar en aplicaciones biotecnológicas, de diagnóstico y farmacéuticas.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
B6805B6055B7055
capacity
4 mL
capacity
4 mL
capacity
4 mL
capacity
15 mL
manufacturer/tradename
Nalgene® 2751-9125
manufacturer/tradename
Nalgene® 2752-9125
manufacturer/tradename
Nalgene® 2750-9125
manufacturer/tradename
Nalgene® 2752-9050
material
low-density polyethylene , white bottle, round bottle
material
low-density polyethylene , round bottle, white bottle
material
colorless bottle, low-density polyethylene , polypropylene bottle, round bottle
material
low-density polyethylene , natural bottle, round bottle
joint
Joints threaded neck (15-415)
joint
Joints threaded neck (15-415)
joint
Joints threaded neck (15)
joint
Joints threaded neck (15)
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 25 ea
packaging
pack of 25 ea
color
white cap
color
assorted colors cap
color
white cap
color
assorted colors cap
Still not finding the right product?
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
B6430-25EA04061832613680