Saltar a
B4526
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl α-D-mannopyranoside
≥93%
Sinónimos:
X-Man
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 515,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H15BrClNO6
Número CAS:
Peso molecular:
408.63
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
US$ 515,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥93%
form
powder
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11-,12+,13+,14+/m1/s1
InChI key
OPIFSICVWOWJMJ-HAAGFXOZSA-N
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
B4527B425244687
assay
≥93%
assay
≥97%
assay
≥98%
assay
≥98.0% (HPLC)
solubility
DMF: 20 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
DMF: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
DMF: methanol (1:1): 50 mg/mL
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)