Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C71H82N11O9 · xC2HF3O2
Peso molecular:
1233.48 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: >1 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... SSTR5(6755)
mouse ... SSTR5(20609)
rat ... SSTR5(25354)
Biochem/physiol Actions
Selective sst5 somatostatin receptor antagonist.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form lyophilized solid | form powder | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (reversed phase HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility H2O: >1 mg/mL | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: >2 mg/mL | solubility - |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in wet ice |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B4310-1MG | 04061826149423 |