Saltar a
B3650
Betaine aldehyde chloride
synthetic (organic), ≥99% (TLC), Choline metabolite, powder
Sinónimos:
(Formylmethyl)trimethylammonium chloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
2 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 64,20
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 248,00
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.190,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H12ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
137.61
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
US$ 64,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Betaine aldehyde chloride,
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Cl-].C[N+](C)(C)CC=O
InChI
1S/C5H12NO.ClH/c1-6(2,3)4-5-7;/h5H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FSKVGWXINKZUKS-UHFFFAOYSA-M
Biochem/physiol Actions
Betaine aldehyde is the physiological intermediate in the oxidation of choline to betaine. Mechanistic studies show that in aqueous solution, it exists predominantly (99%) as the diol (hydrate) form.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A5626B6506B3501
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥99%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
solubility
water: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
B3650-10MG04061832945347
B3650-2MG04061832945354
B3650-100MG04061835553914