Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 3 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 1.130,00 |
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H18NO5F
Número CAS:
Peso molecular:
263.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Assay:
≥90% (TLC)
Form:
solid
US$ 1.130,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleQuality Segment
assay
≥90% (TLC)
form
solid
solubility
DMF: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)CF
InChI
1S/C11H18FNO5/c1-11(2,3)18-10(16)13-7(8(14)6-12)5-9(15)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3,(H,13,16)/t7-/m0/s1
InChI key
MXOOUCRHWJYCAL-ZETCQYMHSA-N
Application
Boc-Asp(OMe)-fluoromethyl ketone (Boc-D-fmk) has been used as a caspase inhibitor to study its effects on lactate dehydrogenase (LDH) leakage, apoptosis and virus proliferation in chorion cells , as a component of the transplantation medium for the transplantation of human embryonic stem cells (ESC)-derived medial ganglionic eminence (MGE) cells into hippocampus of mice , as a protease inhibitor to study its effects on cell death in parasites .
Biochem/physiol Actions
Boc-Asp(OMe)-fluoromethyl ketone (Boc-D-fmk) permits cell permeability. It is a caspase inhibitor and suppresses apoptosis induced by various kinds of stimuli. Boc-D-fmk poorly inhibits caspases-2, -5, -6 and -10.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥90% (TLC) | assay ≥90% (TLC) | assay ≥90% (TLC) | assay ≥90% (TLC) |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMF: soluble | solubility DMSO or DMF: 20 mM | solubility methanol: 10 mg/mL, DMSO: 20 mM, clear, colorless to light yellow | solubility - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| B2682-3MG | 04061833267752 |