Saltar a
B1436
BAX Inhibiting Peptide V5
≥97% (HPLC), lyophilized powder
Sinónimos:
BIP-V5
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 261,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H50N6O6S
Número CAS:
Peso molecular:
586.79
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
US$ 261,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(CC[C@H](NC(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)[C@@H](N)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)O)C
InChI
1S/C27H50N6O6S/c1-16(2)15-20(24(35)31-19(27(38)39)9-6-7-12-28)32-23(34)18(11-14-40-5)30-25(36)21-10-8-13-33(21)26(37)22(29)17(3)4/h16-22H,6-15,28-29H2,1-5H3,(H,30,36)(H,31,35)(H,32,34)(H,38,39)/t18-,19-,20-,21-,22-/m0/s1
InChI key
NHMUTADCTDDWPV-YFNVTMOMSA-N
Biochem/physiol Actions
Bax-mediated apoptosis inhibitor; membrane permeable pentapeptide based on the Ku70-Bax inhibiting domain.
BAX Inhibiting Peptide V5 protects Bax against conformational changes and it also prevents mitochondrial translocation. In vitro analysis prove that peptide V5 prevents apoptosis, mediated by a number of agents including staurosporine, ultraviolet and anti-cancer drug.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
V7754B5900SCP0001
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
powder
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
B1436-5MG04061833267714