Saltar a
B0385
Beclomethasone
≥99%, anti-inflammatory agent, powder
Sinónimos:
9α-Chloro-11β,17α,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Chloro-16β-methyl-1,4-pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 329,00
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.460,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 1.960,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H29ClO5
Número CAS:
Peso molecular:
408.92
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
224-585-9
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
US$ 329,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Beclomethasone, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12C[C@@H](C)[C@@](O)(C(=O)CO)[C@]1(C)C[C@@H](O)[C@@]3(Cl)[C@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@@]34C
InChI
1S/C22H29ClO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12?,15?,16?,17?,19?,20?,21-,22?/m0/s1
InChI key
NBMKJKDGKREAPL-WOOYFSPWSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
Beclomethasone has been used in MS−MS (mass spectrometry) methods for the analysis of β-agonists, corticosteroids, chloramphenicol and penicillins. It has also been used to find the differential response of glucocorticoids in larval regeneration model.
Biochem/physiol Actions
Beclomethasone is an anti-inflammatory glucocorticoid.
It helps to decrease airway hyperresponsiveness. It also helps to regulate symptoms of asthma.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
B0515B7005D1756
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
-
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
originator
GlaxoSmithKline
originator
Schering Plough
originator
-
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP3A4(1576), IL4(3565), IL5(3567), NR3C1(2908)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669), Ifng(15978), Nos2(18126), Tnf(21926)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Tnf(24835)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP3A4(1576), IL4(3565), IL5(3567), NR3C1(2908)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669), Ifng(15978), Nos2(18126), Ptgs2(19225), Tnf(21926)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Tnf(24835)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Beclomethasone
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
B0385-100MG04061832630984
B0385-1G04061833419755
B0385-250MG04061833419762