Saltar a
B0174
AccuTaq LA 10× Buffer
10X Buffer for long and accurate PCR
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
41106306
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
form
liquid
packaging
vial of 0.5 mL
concentration
10 ×
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
General description
AccuTaq LA 10X buffer is optimized for enhanced amplification of complex templates, when using AccuTaq long and accurate (LA) DNA polymerase.
Application
AccuTaq LA 10× Buffer has been used:
  • in PCR reaction mixture for the amplification of human BRCA1 gene.[1]
  • as a component of the PCR mix for the amplification of the genomic DNA from Triticum aestivum[2]
  • as a component of the PCR mix for the reverse transcription of RNA from foot and mouth disease virus (FMDV)[3]
Legal Information
AccuTaq is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
D804567996G2526
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
Molecular Biology
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
concentration
10 ×
concentration
5 units/μL
concentration
-
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
REDAccuTaq LA protocol offers high-fidelity amplification of long PCR fragments with direct gel loading capability.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
B0174-.5ML04061838121363
B0174-5ML04061837031991