Saltar a
AF1
Aflatoxin kits
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41100000
Storage temp.:
2-8°C
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Packaging
Four aflatoxins from Aspergillus flavus
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS & Precios
  • Aflatoxin B1 1 mg
    SDS
  • Aflatoxin B2 1 mg
    SDS
  • Aflatoxin G1 1 mg
    SDS
  • Aflatoxin G2 1 mg
    SDS
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Carc. 1B - Muta. 1B
Clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sven C Neulinger et al.
Applied and environmental microbiology, 75(5), 1437-1444 (2008-12-31)
The cold-water coral Lophelia pertusa (Scleractinia, Caryophylliidae) is a key species in the formation of cold-water reefs, which are among the most diverse deep-sea ecosystems. It occurs in two color varieties: white and red. Bacterial communities associated with Lophelia have
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
0710-264904065272564786
0710-356504065273456721
0710-318204065273456622
0710-332804065273456691
0710-067104065272564403
0710-014004065272564113
0710-020404065272564175
AF1-1KT04061833418420