Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H13N3O6 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
295.68
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=CN(C2OC(CO)C(O)C2O)C(=O)NC1=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?