Saltar a
A9525
Angiotensina II humana
≥93% (HPLC), powder
Angiotensin II human
Sinónimos:
1-8-AngiotensinaI, 5-isoleucina-angiotensinaII, Ang II, Angiotensina 2, Angiotensina II, DRVYIHPF, Hipertensina, Ile(5)-angiotensinaII
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Disponible para enviar HOYdesdeCarlos Spegazzini
US$ 46,00
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 121,00
5 x 1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 181,00
10 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 221,00
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 428,00
50 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 754,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C50H71N13O12
Número CAS:
Peso molecular:
1046.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
42020611
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Form:
powder
Assay:
≥93% (HPLC)
Biological source:
synthetic
US$ 46,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Disponible para enviar HOYDetalles
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
concentration
≤100%
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
1.2-10.4% acetate
solubility
water: 25 mg/mL, clear, colorless
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1cncc1C[C@H](NC(=O)C(NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)CCCNC(=N)N)C(C)C)Cc4ccc(cc4)O)[C@H](CC)C)C(=O)N2[C@@H](CCC2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)O
InChI
1S/C50H71N13O12/c1-5-28(4)41(47(72)59-36(23-31-25-54-26-56-31)48(73)63-20-10-14-38(63)45(70)60-37(49(74)75)22-29-11-7-6-8-12-29)62-44(69)35(21-30-15-17-32(64)18-16-30)58-46(71)40(27(2)3)61-43(68)34(13-9-19-55-50(52)53)57-42(67)33(51)24-39(65)66/h6-8,11-12,15-18,25-28,33-38,40-41,64H,5,9-10,13-14,19-24,51H2,1-4H3,(H,54,56)(H,57,67)(H,58,71)(H,59,72)(H,60,70)(H,61,68)(H,62,69)(H,65,66)(H,74,75)(H4,52,53,55)/t28-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,40-,41?/m0/s1
InChI key
CZGUSIXMZVURDU-GYGDIBSWSA-N
Gene Information
human ... AGT(183)
General description
Asp-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Phe-OH · 2CH3COOH · H2O
Áreas de investigación: Comunicación celular
Application
  • La angiotensina II (angII) humana se ha utilizado:
  • para estudiar su efecto sobre la inflamación mediada por la interleucina-1β–de los islotes y la disfunción de las β-células.
  • para determinar si la angII activa isoformas específicas de NFAT (factor nuclear de las células T activadas) dependientes de calcineurina en los cardiomiocitos.
  • para estudiar las acciones de las infusiones sistémicas de angII sobre la permeabilidad glomerular in vivo.[1]
  • para inducir aneurismas aórticos abdominales (AAA) en ratones carentes de ApoE para estudios experimentales.[2]
  • para estudiar el efecto de la infusión de Ang II en el catabolismo de los aminoácidos ramificados auriculares (BCAA) en ratones C57/BL6 macho.[3]
  • para comprobar los efectos de la angII sobre la producción de triglicéridos plasmáticos y su asociación con la resistencia a la insulina en ratas sanas.
Biochem/physiol Actions
La angiotensina II (angII) es una hormona octapeptídica cardiovascular[4] que afecta a las actividades del corazón, el riñón, la vasculatura y el cerebro. La AngII sanguínea se produce a partir del angiotensinógeno a través de la renina y la enzima conversora de angiotensina (ACE). Actúa uniéndose a receptores específicos presentes en las membranas celulares. Se asocia con vasoconstricción, inducción del crecimiento de células musculares lisas vasculares, estimulación de la expresión protooncogénica y modulación de la hipertrofia miocárdica, la insuficiencia renal y la fibrosis[5]La AngII desempeña un papel clave en la regulación de la presión arterial a través de la vía renina-angiotensina-aldosterona (RAAS).[6]
Features and Benefits
La pureza de nuestra angiotensina II humana, AngII, está verificada para asegurar su éxito experimental (HPLC y contenido peptídico). La secuencia del péptido es DRVYIHPF.
Analysis Note
Contenido peptídico no inferior al 75 %
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A9650SML1455A0230
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
synthetic
biological source
human
biological source
-
biological source
-
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥90% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
concentration
≤100%
concentration
-
concentration
-
concentration
-
form
powder
form
powder
form
film
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Angiotensina II humana
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A9525-25MG04061842665464
A9525-5X1MG04061833402894
A9525-1MG04061835553709
A9525-5MG04061833402887
A9525-10MG04061835540662
A9525-50MG04061833402870
Questions
  1. What is the molar mass of human Angiotensin II (A9525)?
    1 answer
    1. The molecular weight of this material is 1046.18 g/mol.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review