Saltar a
A9434
Cloruro de amonio
Molecular Biology, suitable for cell culture, ≥99.5%
Sinónimos:
Salmiac
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 110,00
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 148,00
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH4Cl
Número CAS:
Peso molecular:
53.49
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
38050207
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
235-186-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4371014
Assay:
≥99.5%
Grade:
Molecular Biology
Form:
powder or crystals
US$ 110,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
grade
Molecular Biology
Quality Segment
vapor density
1.9 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
assay
≥99.5%
form
powder or crystals
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
anion traces
phosphate (PO43-): ≤2 ppm, sulfate (SO42-): ≤20 ppm
cation traces
Fe: ≤2 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
foreign activity
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES string
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
InChI key
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Application
Se ha utilizado cloruro de amonio:
  • como inhibidor de la acidificación del endosoma en células vero
  • como inhibidor de la autofagia en células musculares lisas vasculares (VSMC)
  • en el agotamiento y la lisis de eritrocitos en homogeneizados de parénquima testicular
Biochem/physiol Actions
El cloruro de amonio es uno de los tres componentes principales del ciclo del nitrógeno. La administración de cloruro de amonio promueve la depuración de creatinina y de urea e induce la acidosis metabólica en ratones. El exceso de cloruro de amonio inhibe el ciclo de Krebs en el cerebro y agota el ATP de los astrocitos. El cloruro de amonio inhibe la acidificación en el sistema endosoma-lisosoma. Es un agente hemolizante utilizado en la lisis de los eritrocitos.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1.011420971831107
form
powder or crystals
form
solid
form
powder or crystals
form
crystalline powder
assay
≥99.5%
assay
-
assay
≥99.5% (AT)
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
200
Quality Level
200
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
Molecular Biology
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
anion traces
phosphate (PO43-): ≤2 ppm, sulfate (SO42-): ≤20 ppm
anion traces
-
anion traces
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤2 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
anion traces
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤2 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
vapor pressure
1.3 hPa ( 30 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 160.4 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cloruro de amonio
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. What are the dimensions of the bottles for the following SKUs: A9434-1KG (Ammonium chloride) and A7906-500G (Bovine Serum Albumin)?
    1 answer
    1. The dimensions for the bottles are as follows:
      A9434-1KG:
      • 1.5 L warm (WM), white (WHT), High Density Polyethylene (HDPE) bottle (BTL) with a red polypropylene cap.
      • Length: 125mm
      • Width: 125mm
      • Weight: 124g
      • Height: 220mm
      • Height with Cap: 224mm
      • Weight of the cap: 35g
      • Thread Diameter of cap: 80mm
      • Thread Type of cap: 80mm
      A7906-500G:
      • 2.5 L warm (WM), white (WHT), High Density Polyethylene (HDPE) bottle (BTL) with a red polypropylene cap.
      • Length: 127mm
      • Weight: 158g
      • Width: 127mm
      • Height: 280mm
      • Height with Cap: 284mm
      • Thread Diameter of cap: 80mm
      • Thread Type of cap: 80mm
      • Weight of cap: 39g