Saltar a
A9010
Ethyl arachidate
≥99%
Sinónimos:
Ethyl eicosanoate, Ethyl ester of eicosanoic acid, Arachidic acid ethyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H44O2
Número CAS:
Peso molecular:
340.58
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
solid
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-4-2/h3-21H2,1-2H3
InChI key
YBKSMWBLSBAFBQ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Optimizing the Design of Blood-Brain Barrier-Penetrating Polymer-Lipid-Hybrid Nanoparticles for Delivering Anticancer Drugs to Glioblastoma.: This study explores the development of nanoparticles that can cross the blood-brain barrier to deliver anticancer drugs directly to glioblastoma, utilizing ethyl arachidate in their composition to enhance drug encapsulation and targeting (Ahmed et al., 2021).
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A9135A3881A9298
biological source
synthetic (organic)
biological source
fungus
biological source
-
biological source
Mortierella alpina
assay
≥99%
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99% (GC)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
solid
form
liquid
form
powder
form
liquid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A9010-10G04061833608241
A9010-1G04061833401156