Saltar a
A8887
Acrilamida
suitable for electrophoresis, ≥99%
Sinónimos:
2-Propenamida, Amida del ácido acrílico
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH2=CHCONH2
Número CAS:
Peso molecular:
71.08
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39031205
UNSPSC Code:
41105319
EC Number:
201-173-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
605349
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
vapor density
2.45 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
assay
≥99%
form
crystals
technique(s)
electrophoresis: suitable
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
mp
82-86 °C (lit.)
solubility
water: soluble 2.5 g/10 mL, clear, colorless
suitability
suitable for electrophoresis
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
General description
La acrilamida actúa como extintor de la fluorescencia del triptófano. La acrilamida alquila los grupos SH de la cisteína y los residuos ε-NH2 lisina de las proteínas durante la electroforesis. La bisacrilamida es precisa como reticulante y la acrilamida es vital para la polimerización de los monómeros. La acrilamida y la bisacrilamida se entrecruzan con enlaces transversales para formar los geles de poliacrilamida, que se utilizan para separar proteínas y otras biomoléculas.
La acrilamida (AA) es una neurotoxina y es carcinógena. Productos de la patata, como las patatas fritas caseras y envasadas, y también diversos productos a base de cereales contienen acrilamida. Este compuesto orgánico enormemente reactivo tiene la capacidad de polimerizarse para formar poliacrilamida.
Application
La acrilamida se ha utilizado:
  • para aglomerar la red de filamentos intermedios de vimentina y queratina de las células K562
  • en la preparación y caracterización de sustratos de cultivo blandos[1]
  • en la síntesis de hidrogel
  • para la determinación de proteínas mediante electroforesis en gel de poliacrilamida de dodecilsulfatosódico (SDS-PAGE)
La acrilamida se ha utilizado:
  • para la síntesis de hidrogeles
  • para la preparación de gel de poliacrilamida[1]
  • para aglomerar la red de filamentos intermedios de vimentina y queratina
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
01696A405801700
form
crystals
form
powder blend
form
liquid
form
-
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
-
suitability
suitable for electrophoresis
suitability
-
suitability
-
suitability
-
assay
≥99%
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
assay
≥98.0% (GC)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
bp
-
bp
125 °C/25 mmHg (lit.)
vapor density
2.45 (vs air)
vapor density
2.45 (vs air)
vapor density
-
vapor density
2.45 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acrilamida
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
Clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Product Information Sheet
A large deformation viscoelastic model for double-network hydrogels
Mao Y, et al.
Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 100, 103-130 (2017)
Use of potato flour in bread and flat bread
Flour and Breads and Their Fortification in Health and Disease Prevention, 247-259 (2011)
Expression and Ni-NTA-Agarose Purification of Recombinant Hepatitis C Virus E2 Ectodomain Produced in a Baculovirus Expression System
Gomez-Gutirrrez J, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes (2018)
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A8887-2.5KG04061835542611
A8887-500G04061835542628
A8887-100G04061835542598
A8887-1KG04061835542604
A8887-5G04061833425961
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf