Cambiar Vistas
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
Biological source:
bovine
Assay:
≥90% protein basis (biuret)
Form:
lyophilized powder
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
≥90% protein (biuret)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlebiological source
bovine
Quality Segment
assay
≥90% protein basis (biuret)
form
lyophilized powder
composition
Protein, ~95% biuret
origin
USA origin
concentration
≥90% protein (biuret)
extent of labeling
1-5 mol hexose (as fructosamine) per mol albumin
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
Gene Information
bovine ... ALB(280717)
Physical form
Lyophilized powder containing citrate buffer salts
Preparation Note
Glycated in vitro
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A8426-50MG | 04061833258514 |