Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 296,00 | |
| 25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 988,00 |
Acerca de este artículo
US$ 296,00
Nombre del producto
Adenosine 5′-[β-thio]diphosphate trilithium salt, ≥80% (HPLC)
Quality Level
assay
≥80% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=S)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H15N5O9P2S.3Li/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(23-10)1-22-25(18,19)24-26(20,21)27;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,18,19)(H2,11,12,13)(H2,20,21,27);;;/q;3*+1/p-3/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
CPKFUAYUUSSFFZ-MSQVLRTGSA-K
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥80% (HPLC) | assay ≥75% (HPLC) | assay ≥95% | assay ≥85% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A8016-5MG | 04061832079196 |
| A8016-25MG | 04061833391006 |
![Adenosine 5′-[β-thio]diphosphate trilithium salt ≥80% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/666/651/b097613c-0d79-4acf-9a09-a0a42234d7bd/640/b097613c-0d79-4acf-9a09-a0a42234d7bd.png)
![Adenosine 5′-[γ-thio]triphosphate tetralithium salt ≥75% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/319/398/e29221c2-3649-455b-bd33-583bb017ec7d/640/e29221c2-3649-455b-bd33-583bb017ec7d.png)
![Guanosine 5′-[β-thio]diphosphate trilithium salt ≥85% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/155/734/9bd8c8c5-4388-4f95-a924-4ff058fa4f41/640/9bd8c8c5-4388-4f95-a924-4ff058fa4f41.png)