Saltar a
A7562
Acetobromo-α-D-galactose
≥93% (TLC)
Sinónimos:
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H19BrO9
Número CAS:
Peso molecular:
411.20
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
96671
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥93% (TLC)
form
powder
optical activity
[α]25/D 200 to 225 °, c = 0.5% (w/v) in chloroform
contains
1% CaCO3 as stabilizer
color
white to off-white
solubility
chloroform: soluble 5 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](Br)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C14H19BrO9/c1-6(16)20-5-10-11(21-7(2)17)12(22-8(3)18)13(14(15)24-10)23-9(4)19/h10-14H,5H2,1-4H3/t10-,11+,12+,13-,14+/m1/s1
InChI key
CYAYKKUWALRRPA-HTOAHKCRSA-N
Application
2,3,4,6-Tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranosyl bromide is used as an organic condensation reagent for chemistries such as N- and S- galactosylation reactions and the synthesis of spacer-equipped phosphorylated di-, tri- and tetrasaccharide fragments of the O-specific polysaccharides.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A1750G9662A8292
assay
≥93% (TLC)
assay
≥95% (TLC)
assay
≥90%
assay
≥93% (GC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
biological source
-
solubility
chloroform: soluble 5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
ethyl acetate: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder or solid
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
  1. Is this compound synthesized from plant derived materials?
    1 answer
    1. This material is of synthetic origin.