Saltar a
A7420
Aminoglucosidasa from Aspergillus niger
greener alternative
lyophilized powder, 30-60 units/mg protein (biuret), ≤0.02% glucose
Sinónimos:
1,4-α-D-Glucano glucohidrolasa, Exo-1,4-α-glucosidasa, Glucoamilasa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 89,30
25 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 205,00
100 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 659,00
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-877-2
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
30-60 units/mg protein (biuret)
US$ 89,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
form
lyophilized powder
Quality Segment
specific activity
30-60 units/mg protein (biuret)
composition
protein, ≥80%
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
impurities
≤0.02% glucose
greener alternative category
storage temp.
−20°C
General description
Estamos comprometidos a proporcionarle los productos alternativos más sostenibles, que se adhieran a uno o más de los 12 principios de la química sostenible. Este producto ha sido mejorado para eficiencia energética y prevención de los residuos cuando se utiliza en la investigación del etanol procedente del almidón. Si desea más información, consulte el artículo en Biofiles.
Application
La amiloglucosidasa de Aspergillus niger se utiliza para hidrolizar los α-D-glucósidos. Puede utilizarse en la de fabricación de la cerveza y en la producción de pan y zumos. La amiloglucosidasa de Sigma se ha utilizado para hidrolizar el glucógeno en monómeros de glucosa con el fin de estudiar la acumulación de lípidos en el músculo esquelético [1]
Biochem/physiol Actions
La amiloglucosidasa de Aspergillus niger es capaz de hidrolizar los enlaces grupos glucosídicos α-D-(1-4), α-D-(1-6) y α-D-(1-3) de los oligosacáridos.[2] La amiloglucosidasa es una enzima extracelular que convierte el almidón en dextrinas y glucosa. La enzima se utiliza en la industria de procesamiento del almidón en la producción comercial de D- glucosa a partir del jarabe de maíz.[3]
Physical form
Polvo liofilizado que contiene menos del 0,02% de glucosa
Other Notes
Una unidad hidrolizará 1,0 mg de glucosa del almidón en 3 minutos a pH 4,5 y a 55 °C.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
1011510113A1602
specific activity
30-60 units/mg protein (biuret)
specific activity
~70 U/mg
specific activity
~120 U/mg
specific activity
≥40 units/mg protein
form
lyophilized powder
form
powder
form
powder
form
ammonium sulfate suspension
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
impurities
≤0.02% glucose
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
greener alternative category
, Enabling
greener alternative category
, Enabling
greener alternative category
, Enabling
greener alternative category
-
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Protocolos
This procedure may be used for the determination of Amyloglucosidase activity using starch as the substrate.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A7420-25MG04061835553648
A7420-5MG04061835540631
A7420-100MG04061835540624
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. How do you determine how many units there are in the sample I have, or how much substrate it will break down?
    1 answer
    1. This product is assigned an activity specification of 30 - 60 units per milligram protein. The minimum protein content is 80%. At the minimum protein content, each 5 mg vial will contain 120 - 240 units. This information is lot-specific and reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/a7420#product-documentation
      Helpful?
  2. What is the shelf life of a solution (1 mg/mL in water) of Product A7420, Amyloglucosidase from Aspergillus niger and how should it be stored?
    1 answer
    1. The stability of this product in solution has not been evaluated. However, 172426 Glucoamylase (syn. Amyloglucosides) from Rhizopus, notes that solutions are stable when stored frozen in aliquots at -20°C for up to 3 months. Similar stability would be expected for A7420. Avoid freeze/thaw cycles of solutions.
      Helpful?
  3. Does Product A7420,  Amyloglucosidase from Aspergillus niger, contain any stabilizers or additives?
    1 answer
    1. The starting material for Product No. A7420 is Product No. A3042, which is a preparation of the enzyme in a 1 M glucose solution. This is dialyzed against water until the glucose concentration is less than 0.02%, and then lyophilized.
      Helpful?
  4. How can a solution of Product A7420,  Amyloglucosidase from Aspergillus niger, be prepared?
    1 answer
    1. A 1 mg/mL solution may be prepared in water.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What is the molecular weight of Product A7420,  Amyloglucosidase from Aspergillus niger?
    1 answer
    1. Amyloglucosidase from A. niger exists in two isoforms with MWs of 69,810 and 89,130, as determined by SDS-PAGE. See: Starch, 34, 346 (1982).