Saltar a
A6677
Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Ala-Ser-Ser-Lys-Pro
synthetic (organicorganic), ≥97% (HPLC), fibronectin binding inhibitor, powder
Sinónimos:
Arginyl-Glycyl-Asparagyl-Serinyl-Prolyl-Alaninyl-Serinyl-Serinyl-Lysyl-Proline, RGDSPASSKP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 659,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H68N14O16
Número CAS:
Peso molecular:
1001.05
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Form:
powder
Assay:
≥97% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic
organic)
US$ 659,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Ala-Ser-Ser-Lys-Pro, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (organic
organic)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(CO)NC(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)C(N)CCCNC(N)=N)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(CCCCN)C(=O)N2CCCC2C(O)=O
InChI
1S/C40H68N14O16/c1-20(31(61)50-24(17-55)35(65)51-25(18-56)34(64)49-22(8-2-3-11-41)37(67)54-14-6-10-28(54)39(69)70)47-36(66)27-9-5-13-53(27)38(68)26(19-57)52-33(63)23(15-30(59)60)48-29(58)16-46-32(62)21(42)7-4-12-45-40(43)44/h20-28,55-57H,2-19,41-42H2,1H3,(H,46,62)(H,47,66)(H,48,58)(H,49,64)(H,50,61)(H,51,65)(H,52,63)(H,59,60)(H,69,70)(H4,43,44,45)
InChI key
JMBLPSUDFRAOLU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FN1(2335)
Application
Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Ala-Ser-Ser-Lys-Pro has been used to test its effect on the adhesion of Hemophilus somnus in bovine brain endothelial cells.[1]
Biochem/physiol Actions
Arg-Gly-Asp-Ser-Pro-Ala-Ser-Ser-Lys-Pro peptide comprises the RGD sequence and blocks β2-integrin-binding sites.[1]
Inhibits fibronectin binding to fibroblasts.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A8052A5686G1895
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
biological source
synthetic (organic
organic)
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
UniProt accession no.
P02751
UniProt accession no.
P02751
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P02751, P04937, P11276
Gene Information
human ... FN1(2335)
Gene Information
human ... FN1(2335)
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
Gene Information
human ... FN1(2335)
mouse ... FN1(14268)
rat ... FN1(25661)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)