Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 440,00 |
US$ 440,00
Nombre del producto
Apelin-13 trifluoroacetate salt, ≥95%
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CSCC[C@H](NC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CNC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](Cc2cnc[nH]2)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H]3CCCN3C(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](N)CCC(N)=O)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](Cc5ccccc5)C(O)=O
InChI
1S/C69H111N23O16S.C2HF3O2/c1-39(2)32-47(86-58(98)44(17-9-26-78-68(73)74)83-63(103)52-20-12-29-91(52)65(105)45(18-10-27-79-69(75)76)84-56(96)42(71)22-23-54(72)94)59(99)89-50(37-93)61(101)87-48(34-41-35-77-38-81-41)60(100)82-43(16-7-8-25-70)57(97)80-36-55(95)90-28-11-19-51(90)62(102)85-46(24-31-109-3)66(106)92-30-13-21-53(92)64(104)88-49(67(107)108)33-40-14-5-4-6-15-40;3-2(4,5)1(6)7/h4-6,14-15,35,38-39,42-53,93H,7-13,16-34,36-37,70-71H2,1-3H3,(H2,72,94)(H,77,81)(H,80,97)(H,82,100)(H,83,103)(H,84,96)(H,85,102)(H,86,98)(H,87,101)(H,88,104)(H,89,99)(H,107,108)(H4,73,74,78)(H4,75,76,79);(H,6,7)/t42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-;/m0./s1
InChI key
IUOVYCLNUOUEHV-PDGAQFIRSA-N
Gene Information
human ... APLN(8862)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥95% | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥96% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - |
| Gene Information human ... APLN(8862) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A6469-1MG | 04061826149331 |
![[Ala13]-Apelin-13 trifluoroacetate salt ≥96% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/346/676/5f14b32d-4b38-4271-9545-b918d0021073/640/5f14b32d-4b38-4271-9545-b918d0021073.jpg)
![[Pyr1]-Apelin-13 trifluoroacetate salt ≥96% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/391/809/a864cd5a-3260-42cf-93ae-cb4754f4e4ad/640/a864cd5a-3260-42cf-93ae-cb4754f4e4ad.jpg)