Saltar a
A6426
Antiespumante 204
mixture of organic polyether dispersions
Sinónimos:
organic antifoam
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
100 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 149,00
500 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 325,00
1 kg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 564,00
Acerca de este artículo
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
US$ 149,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
form
liquid
technique(s)
microbiological culture: suitable
viscosity
400 cP(lit.)
density
1.01 g/cm3 at 25 °C (lit.)
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
room temp
General description
Función antiespumante como un efectivo supresor de espuma. El antiespumante 204 contiene componentes activos al 100 % y es una mezcla de dispersiones orgánicas de poliéter basadas en polipropileno sin silicona. No contiene aceite mineral. El antiespumante 204 puede ser considerado como un tensioactivo, pero no contiene otros tensioactivos. Este producto es sintético y no procede de fuentes de origen animal o vegetal. El antiespumante 204 puede esterilizarse repetidamente. Las propiedades de flujo del antiespumante 204 son tales que puede ser bombeado hasta un fermentador según necesidad. Para utilizar en medios microbiológicos, Sigma recomienda una concentración de partida comprendida entre el 0,005% y el 0,01%.
Application
El antiespumante 204 se ha utilizado:
  • para suprimir la formación de burbujas en disoluciones de tilacoides durante la cuantificación del isopreno intramembranario
  • como componente del medio de cultivo semicontinuo (lote alimentado) para fermentación
  • para suprimir una intensa formación de espuma en el fermentador
Features and Benefits
  • Tensioactivo muy versátil para su investigación en biología celular y bioquímica
  • Adecuado para cultivo microbiológico
Other Notes
Contiene componentes activos al 100 % y es una mezcla de antiespumantes orgánicos distintos de la silicona en una dispersión poliol. Puede esterilizarse repetidamente.
Si desea más información sobre nuestra gama de productos bioquímicos, cumplimente este formulario.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A5633A8311A8011
form
liquid
form
suspension
form
emulsion (aqueous)
form
suspension
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | hybridoma: suitable, microbiological culture: suitable
application(s)
advanced drug delivery
application(s)
-
application(s)
microbiology
application(s)
(Supplement in culture media)
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
-
biological source
synthetic
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Antiespumante 204
Clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Vasil D'Ambrosio et al.
Metabolic engineering, 61, 369-380 (2020-07-28)
Engineering living cells for production of chemicals, enzymes and therapeutics can burden cells due to use of limited native co-factor availability and/or expression burdens, totalling a fitness deficit compared to parental cells encoded through long evolutionary trajectories to maximise fitness.
Martin Kavšček et al.
BMC systems biology, 9, 72-72 (2015-10-28)
Yarrowia lipolytica is a non-conventional yeast that is extensively investigated for its ability to excrete citrate or to accumulate large amounts of storage lipids, which is of great significance for single cell oil production. Both traits are thus of interest
Juan J Barrero et al.
New biotechnology, 60, 85-95 (2020-10-13)
Pichia pastoris (Komagataella spp.) has become one of the most important host organisms for production of heterologous proteins of biotechnological interest, many of them extracellular. The protein secretion pathway has been recognized as a limiting process in which many roadblocks
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A6426-1KG04061833382240
A6426-500G04061835542376
A6426-100G04061835542369
Questions
1–10 of 10 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is there any information/assessment of potential diethylene glycol/ethylene glycol impurities in the raw materials and final product antifoam 204?
    1 answer
    1. The impurities that may be present in this material have not been identified. The raw materials and manufacturing process are considered proprietary.
      Helpful?
  3. I would like to know whether Antifoam 204 should be added to the medium right from the start or whether it can be added later. More precisely, I am interested in whether the product tends to prevent the formation of foam or can remove existing foam.
    1 answer
    1. Antifoam 204 is a foam suppressor and should be added to the medium from the start, prior to the point when foaming begins.
      Helpful?
  4. What is the molecular weight of this product? Mean and dispersion? We are trying to assess passage through membranes.
    1 answer
    1. The molecular weight is not determined for this product. An internal note suggests the antifoam's molecular weight is approximately 3,000 daltons, but this is not verified.
      Helpful?
  5. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  6. Can we dilute the ANTIFOAM 204 with miliQ water in order to minimize its viscosity ?
    1 answer
    1. Yes, it can be diluted. In fact, for use in microbiological media, it is recommended to use a starting concentration of between 0.005% and 0.01%. The optimal amount of antifoam required for various applications will need to be determined. Antifoam 204 is soluble in methanol, ethanol, toluene, xylene, perchloroethylene, and cold water at temperatures below 15 °C. It is insoluble in warm water and ethylene glycol.
      Helpful?
  7. May i ask if you have the toxicological safety data (such as LD50) of Antifoam 204 (Cat # A6426)?
    1 answer
    1. The toxicological data can be found in Section 11 of the Safety Data Sheet. This document may be accessed by entering the product number in the SDS section at the link below: https://www.sigmaaldrich.com/documents-search?tab=sds
      Helpful?
  8. I am using Antifoam 204 in vaccine fermentation process as an antifoaming agent. Regulatory expectation is to varify residual content of 204 in final product. Do you have any suggestion on which analytical method should one explore for such a characteriza
    1 answer
    1. This product is intended for research use only. It is not suitable for human or veterinary use. Unfortunately, a method for residual detection is not available. However, a brief search of the literature reveals that several methods may be deployed, including LC/MS/MS and LS/CAD. Please see the links below to review publications regarding testing for residual amounts of antifoam.
      https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/j.2050-0416.1977.tb06809.x
      https://www.eurofinsus.com/media/447588/9207_residual_impurities_bioprocessing.pdf
      https://www.bioprocessintl.com/process-monitoring-and-controls/analytical-strategies-for-monitoring-residual-impurities-encountered-in-bioprocessing
      Residual level tests for antifoam may require a dedicated piece of equipment due to the antifoam properties.
      Various general recommendations may be of interest:
      a. Use an antifoam sensor/ probe or pump to measure the amount of antifoam in solution
      b. NMR
      c. Viscosity
      Helpful?
  9. Quelle est la molécule du antifoam 204? Est ce un polyethylene glycol classique?
    1 answer
    1. Antifoam 204 contains 100% active components and is a mixture of organic non-silicone polypropylene-based polyether dispersions. It does not contain mineral oil. The exact composition is considered proprietary by the supplier.
      Helpful?
  10. May I ask if you have the LD50 information of Antifoam 204 (Cat#A6426)?
    1 answer
    1. Unfortunately, there is no LD50 information available for this product. A brief search of the literature revealed a publication that reports an LD50 of > 5000 mg/kg in rats. Please see the link below to review this article:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9781774670088500092