Saltar a
A5660
Aminoallyl-UTP sodium salt
≥75%, lyophilized powder
Sinónimos:
5-[3-Aminoallyl]uridine 5′-triphosphate, AA-UTP
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 397,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H17N3Na3O15P3
Número CAS:
Peso molecular:
605.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Assay:
≥75%
Form:
lyophilized powder
US$ 397,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Level
assay
≥75%
form
lyophilized powder
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].NC\C=C\C1=CN([C@@H]2O[C@H](OP([O-])(=O)CP([O-])(=O)CP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C13H22N3O13P3.3Na/c14-3-1-2-7-4-16(13(20)15-10(7)19)11-8(17)9(18)12(28-11)29-32(26,27)6-30(21,22)5-31(23,24)25;;;/h1-2,4,8-9,11-12,17-18H,3,5-6,14H2,(H,21,22)(H,26,27)(H,15,19,20)(H2,23,24,25);;;/q;3*+1/p-3/b2-1+;;;/t8-,9+,11-,12-;;;/m1.../s1
InChI key
MFRKSTHYXMPZPJ-ZPVWDQBGSA-K
Application
Aminoallyl-UTP sodium salt has been used for the production of labelled cDNA and cRNA for fluorescence detection in microarray.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
A0410194756701
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥75%
assay
≥85%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
liquid
form
solid
wgk
WGK 3
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Genome-wide analysis of genes related to ovary activation in worker honey bees.
Thompson GJ, et al.
Insect Molecular Biology, 17, 657-665 (2008)
The construction and use of bacterial DNA microarrays based on an optimized two-stage PCR strategy.
Postier BL, et al.
BMC Genomics, 4, 23-23 (2003)
G J Thompson et al.
Insect molecular biology, 17(6), 657-665 (2009-01-10)
A defining characteristic of eusocial animals is their division of labour into reproductive and nonreproductive specialists. Here, we used a microarray study to identify genes associated with functional sterility in the worker honey bee Apis mellifera. We contrasted gene expression
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A5660-1MG04061833376218