Seleccione un Tamaño
| Tamaño de envase | SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Comprobar disponibilidad del carrito | US$ 272,00 |
Acerca de este artículo
US$ 272,00
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
mp
200-201 °C
solubility
methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, pale yellow to yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)CN(C)c1nc(N)c(nc1Cl)C(=O)NC(N)=N
InChI
1S/C11H18ClN7O/c1-5(2)4-19(3)9-7(12)16-6(8(13)17-9)10(20)18-11(14)15/h5H,4H2,1-3H3,(H2,13,17)(H4,14,15,18,20)
InChI key
RVIUMPLAOXSSGN-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... SCNN1A(6337), SCNN1B(6338), SCNN1D(6339), SCNN1G(6340)
mouse ... Scnn1a(20276), Scnn1b(20277), Scnn1d(140501), Scnn1g(20278)
rat ... Scnn1a(25122), Scnn1b(24767), Scnn1g(24768)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% | assay ≥98% (TLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| solubility methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, pale yellow to yellow | solubility methanol: 9.80-10.20 mg/mL, clear, light yellow to yellow | solubility DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility DMF: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to light yellow |
| mp 200-201 °C | mp 202-205 °C (lit.) | mp 278 °C | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| A5585-25MG | 04061832569109 |
| A5585-100MG | 04061832269023 |