Saltar a
A3734
1-Azakenpaullone
≥97% (HPLC), glycogen synthase kinase 3β (GSK3β) inhibitor, powder
Sinónimos:
9-Bromo-7,12-dihydro-pyrido[3′,2′:2,3]azepino[4,5-b]indol-6(5H)-one
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Tamaño de envaseSKUDisponibilidadPrecio
1 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 185,00
5 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 726,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H10BrN3O
Número CAS:
Peso molecular:
328.16
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
protect from light
US$ 185,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
1-Azakenpaullone, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
gray-brown
solubility
DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CC2=C(NC3=C2C=C(Br)C=C3)C4=C(C=CC=N4)N1
InChI
1S/C15H10BrN3O/c16-8-3-4-11-9(6-8)10-7-13(20)18-12-2-1-5-17-15(12)14(10)19-11/h1-6,19H,7H2,(H,18,20)
InChI key
NTSBZVCEIVPKBJ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1-Azakenpaullone is a cell permeable, potent, selective inhibitor of glycogen synthase kinase 3β (GSK3β) with 100-fold less cross-reactivity against CDKs.
1-Azakenpaullone is a cell permeable, potent, selective inhibitor of glycogen synthase kinase 3β (GSK3β) with 100-fold less cross-reactivity against CDKs. 1-Azakenpaullone can be used together with BIO and CHIR99021 as "gold standards" for GSK3 inhibition.
1-Azakenpaullone (AZP) can stimulate the transcription of β-catenin-related genes. This compound can induce the multiplication and replication of β cell.
Disclaimer
air sensitive
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Azakenpaullone
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
We offer many products related to PKB/Akt for your research needs.
Glycogen synthase kinase 3 (GSK-3) is a highly conserved family of serine/threonine kinases for over 100 proteins in many pathways. See a list of accepted GSK-3 modulators and related products.
Número de artículo de comercio global
SKUGTIN
A3734-1MG04061826128664
A3734-5MG04061832444505